Learn More
Carbonato de amonio, base de trazas de metal al 99,99 %, Honeywell™
Código de producto. 15675180 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15675180 50 g Frasco de polietileno 50 g
15665180 10 g Frasco de polietileno 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675180 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 37999950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al 99,999 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.086
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Color Blanco
pH 9 (at 100g/L 20°C)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Información de solubilidad In water 320g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Porcentaje de pureza 99.999% (trace metals basis)
Olor Ammonia stinging
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Solid
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
Información de descomposición Temperature : >160°C
Densidad 0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)