Learn More
Carbonato de amonio, base de trazas de metal al 99,99 %, Honeywell™
Código de producto. 15665180 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665180 10 g Frasco de polietileno 10 g
15675180 50 g Frasco de polietileno 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665180 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 37999910G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al 99,999 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.086
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Color Blanco
pH 9 (at 100g/L 20°C)
Cantidad 10 g
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Información de solubilidad In water 320g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Porcentaje de pureza 99.999% (trace metals basis)
Olor Ammonia stinging
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Solid
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
Información de descomposición Temperature : >160°C
Densidad 0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)