Learn More
Carbonato de amonio, base de NH3 al ≥ 30 % (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15686950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15686950 250 g Frasco de polietileno 250 g
1 options
Código de producto. 15686950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 74415250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para HPLC, base de NH3 al ≥ 30 % (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Color Blanco
pH 9 (at 100.0g/L 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CH8N2O3
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Número MDL MFCD00010890
Número UN UN3077
Beilstein 4253487
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥30% (NH3 basis (T))
Olor Ammonia stinging
Envase Frasco de polietileno
Densidad 0.9g/cu.cm at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)