Learn More
Carbamato de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343417 250 g 250 g
11333417 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018134.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente de amoniación
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1111-78-0
Fórmula molecular CH6N2O2
Peso molecular (g/mol) 78.071
Número MDL MFCD00013010
Clave InChI BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
PubChem CID 517232
Nombre IUPAC azanio;carbamato
SMILES C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbamate
Punto de fusión 60° (sublimation)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Densidad 1.6
Beilstein 3914091
Información de solubilidad Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbamate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbamate