Learn More
Bromuro de amonio, TRC
Código de producto. 30338846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338846 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30338846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63382025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BrH4N
Sinónimo Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
Fórmula InChI InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de azanio
Peso molecular (g/mol) 97.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.9527