Learn More
Bromuro de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12153751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12153751 500 g Frasco de plástico 500 GR
12143751 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12153751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446315000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60€
    63.40€ / 500 g
    Ahorro 4.20€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12124-97-9
Fórmula molecular BrH4N
Peso molecular (g/mol) 97.94
Número MDL MFCD00011419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de amonio
SMILES [NH4+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 235.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium bromide
Punto de fusión 452.0°C
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH4Br
Índice Merck 15,502
Información de solubilidad Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.94
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2