Learn More
Ammonium Bromide, ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Código de producto. 15691960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15691960 500 g Frasco de polietileno 500 g
15681960 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 213349500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12124-97-9
Fórmula molecular BrH4N
Peso molecular (g/mol) 97.94
Número MDL MFCD00011419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de amonio
SMILES [NH4+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bromide
Punto de fusión 452°C
Color Incolora
pH 5 to 6.5 (at 50g/L 25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4Br
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Residuo después del encendido ≤0.01%
Aspecto Crystals
Presión de vapor 1mmHg (198.3°C)
Densidad 2.43g/mL at 25°C