Learn More
Bromuro de amonio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10161750 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10161750 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10161750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3520/53
Cantidad Precio
1 50.50€ / 500 g
10 41.66€ / 500 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 235°C
Punto de fusión 452°C
CAS 12124-97-9
Color Blanco
pH 4.5 to 5.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BrH4N
Número MDL 11419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de amonio
Peso molecular (g/mol) 97.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2