Learn More
Bromuro de amonio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15204844 1 kg Frasco de plástico 1 KG
15214844 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
15224844 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15204844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450650010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12124-97-9
Fórmula molecular BrH4N
Peso molecular (g/mol) 97.94
Número MDL MFCD00011419
Clave InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bromuro de amonio
SMILES [NH4+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 235.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium bromide
Punto de fusión 452.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH4Br
Índice Merck 15,502
Información de solubilidad Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.94
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2