Learn More
Bisulfito de amonio - En agua, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Bisulfite |
| CAS | 10192-30-0 |
| Fórmula molecular | H5NO3S |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3) |
| SMILES | [NH4+].OS(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | azanio; sulfito de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 99.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.999 |