Learn More
Bisulfito de amonio - En agua, TRC
Product Code. 30330936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30330936 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30330936 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6341431ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium Bisulfite
CAS 10192-30-0
Fórmula molecular H5NO3S
Cantidad 1 mL
Sinónimo Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000
Fórmula InChI InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3)
SMILES [NH4+].OS(=O)[O-]
Nombre IUPAC azanio; sulfito de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 99.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.999