Learn More
Bisulfito de amonio - En agua, TRC
Código de producto. 30335245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30335245 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30335245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6341435ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bisulfite
CAS 10192-30-0
Fórmula molecular H5NO3S
Cantidad 5 mL
Sinónimo Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000
Fórmula InChI InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3)
SMILES [NH4+].OS(=O)[O-]
Nombre IUPAC azanio; sulfito de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 99.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.999