Learn More
Bisulfato de amonio, purum p.a., ≥98 % (T), Honeywell™
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 350°C |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Bisulfate |
| Punto de fusión | 121°C to 145°C |
| CAS | 7803-63-6 |
| Color | Incolora |
| pH | 1 (100g/L at 20°C) |
| Forma física | Crystalline |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | H5NO4S |
| Fórmula lineal | (NH4)HSO4 |
| Mostrar más |