Learn More
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15640920 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15640920 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15640920 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 09849250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 350°C
Nombre del producto químico o material Ammonium Bisulfate
Punto de fusión 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Color Incolora
pH 1 (100g/L at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H5NO4S
Fórmula lineal (NH4)HSO4
Número MDL MFCD00051073
Número UN UN2506
Sinónimo ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Información de solubilidad Soluble in water, 0.5g in 10mL
Clave InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC ammonium hydrogen sulfate
Peso molecular (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Envase Poly bottle