Learn More
Citrato de bismuto y amonio, Bi 48-52 %, agua 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488846 250 g 250 g
11478846 50 g 50 g
11468846 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17003.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25530-63-6 | C6H11BiNO7 | 418.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25530-63-6
Fórmula molecular C6H11BiNO7
Peso molecular (g/mol) 418.134
Número MDL MFCD00036420
Clave InChI JDINTLWFPXWXCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bismuth citrate
PubChem CID 87101692
Nombre IUPAC azano; bismuto; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bismuth citrate
Notas del porcentaje del ensayo Bi 48 al 52 %, agua ≈2 %
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.12