Learn More
Bicarbonato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Bicarbonate |
| CAS | 1066-33-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | CH5NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3 |
| SMILES | N.OC(=O)O |
| Nombre IUPAC | azanio; carbonato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 79.06 |
| Mostrar más |