Learn More
Bicarbonato de amonio, TRC
Código de producto. 30338970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338970 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30338970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634145100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular CH5NO3
Cantidad 100 g
Sinónimo Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
SMILES N.OC(=O)O
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 79.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.0269
Porcentaje de pureza >95