Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15647660 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647660 25 g Poly Bottle 25 g
15657660 500 g Poly Bottle 500 g
15637660 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15647660 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor A614125G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular CH5NO3
Peso molecular (g/mol) 79.06
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES N.OC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Punto de fusión 60°C
Color Incolora
pH 8 (at 20°C)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Ammoniacal
Envase Poly Bottle
Aspecto Solid
Densidad 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.