Learn More
Bicarbonato de amonio, Fisher BioReagents
Código de producto. 10532775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532775 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 10532775 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2413500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
El bicarbonato de amonio se utiliza para muchas aplicaciones bioquímicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bicarbonate
Punto de fusión 105°C
CAS 1066-33-7
Color Blanco
pH 8
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 21.30 to 21.73 %
Fórmula molecular CH5NO3
Fórmula lineal NH4HCO3
Número MDL MFCD00012138
Índice Merck 15, 494
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 21.30 to 21.73%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 67 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.