Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Bicarbonate |
| CAS | 1066-33-7 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Densidad | 1.586 g/cm3 |
| Fórmula molecular | CH5NO3 |
| Número MDL | MFCD00012138 |
| Sinónimo | ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 |
| Clave InChI | ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.OC(O)=O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium Bicarbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Bicarbonate