Learn More
Bicarbonato de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10262382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10262382 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10364072 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11904321 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10262382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular CH5NO3
Peso molecular (g/mol) 79.06
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES N.OC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Punto de fusión 105°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NH4HCO3
Índice Merck 15,494
Información de solubilidad Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.