Learn More
Bicarbonato de amonio, 0,1 M, químico de Ricca
Código de producto. 31751097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31751097 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 31751097 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R06216504A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Bicarbonate
Color Incoloro
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
% mín. CAS 97.0, 0.77
% máx. CAS 100.0, 0.8
Envase Frasco de polietileno natural
Fórmula molecular CH5NO3
pH 7.8
Número MDL MFCD00012138
Cantidad 4 L
Forma física Líquido
Concentration or Composition Notes 0,1 molar
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nombre IUPAC carbonic acid amine
Peso molecular (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Grado Laboratorio