Learn More
Acuopentaclororato(III) de amonio, Rh 30 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357487 5 g 5 g
11347487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012645.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63771-33-5 | Cl5H10N2ORh | 334.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63771-33-5
Fórmula molecular Cl5H10N2ORh
Peso molecular (g/mol) 334.25
Número MDL MFCD00064673
Clave InChI SSZNXYVCMKGDBP-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo diammonium aquapentachlororhodate, diammonium pentachlororhodiumdiuide hydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium aquopentachlororhodate(III)
Punto de fusión 210°C to 230°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 30% min.