Learn More
Dodecahidrato de sulfato de aluminio amonio, grado reactivo, ≥99% (titulación), Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Punto de fusión | 93.5 °C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Color | Blanco |
| % máx. CAS | 1 |
| pH | 2.6 |
| Cantidad | 10 kg |
| Fórmula molecular | AlH28NO20S2 |
| Fórmula lineal | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| Sinónimo | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum |
| Mostrar más |