Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Ragent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15685390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15685390 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15685390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 402818250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
CAS 7784-26-1
Color Blanco
pH 2.6 (at 100g/L, 25°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Número MDL MFCD00149958
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad ∽1.640g/cu.cm at 20°C