Learn More
Acetato de amonio (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10668973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668973 500 g Frasco de polietileno 500 g
10572975 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
2 options
Código de producto. 10668973
Marca: Fisher BioReagents BP326500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El acetato de amonio se puede utilizar para precipitar el ADN a partir de reacciones enzimáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
Punto de fusión 114°C
Color Blanco
pH 7.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Fórmula lineal CH3COONH4
Índice Merck 15, 492
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno