Learn More
Ammonium Acetate, TraceSELECT™, Honeywell™
Código de producto. 15656940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15656940 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15656940
Marca: Honeywell-Fluka 73432100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium acetate
CAS 631-61-8
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C2H7NO2
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Número MDL MFCD00013066
Número UN UN3077
Beilstein 4186741
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; acetato
Peso molecular (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
Grado TraceSELECT