Learn More
Acetato de amonio solución 0,25M, certificado HPLC de gradiente análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10649633 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10649633 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10649633 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/0200/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    46.40€ / 500 ml
    Ahorro 2.95€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Especificaciones
CAS 631-61-8
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; acetato
Peso molecular (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development