Learn More
Acetato de amonio, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Código de producto. 15663780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
20 Kg
500 g
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663780 100 g 100 g
15613790 500 g 500 g
15683780 1 kg 1 Kg
15693780 2.5 kg 2.50 Kg
15643790 6 x 500 g paquete de 6
15623790 6 x 1 kg paquete de 6
15673780 10 kg 10 Kg
15633790 6 x 2.5 kg paquete de 6
15603790 20 kg 20 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15663780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32301100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.29€
    39.25€ / 100 g
    Ahorro 5.04€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0,01% (como SO4)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.