Learn More
Acetato de amonio, grado LC-MS Optima™, Fisher Chemical
Código de producto. 11317490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317490 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11317490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A11450
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Acetato de amonio, grado LC/MS Optima, Fisher Chemical, CAS: 631-61-8, Blanco, Punto de fusión: 114 °C, Fórmula molecular: C2H7NO2, pH: 7, cantidad: 50 g, peso de la fórmula: 77,08 g/mol, número MDL: 13066, Forma física: Sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 114 °C
CAS 631-61-8
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato amónico
Peso molecular (g/mol) 77.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,08g/mol