Learn More
Acetato de amonio, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280946 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280946 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30280946 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Forma física Crystalline Powder or Needles
Cantidad 50 mL
Peso molecular (g/mol) 77.08 g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado LC-MS