Learn More
Acetato de amonio, para HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280926 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280926 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30280926 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T002000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.85€
    46.40€ / 500 ml
    Ahorro 6.45€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Forma física Liquid or Solid
Cantidad 500 mL
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 M
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico