Learn More
Acetato de amonio, Solstice
Código de producto. 15605510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15605510 250 g 250 g
15615510 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605510 Proveedor Fluka N.º de proveedor 431311250G
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Base de trazas metálicas al ≥ 99,99 %
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium acetate
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,99% (base de metales traza)
Grado ACS