Learn More
Acetato de amonio, para HPLC, Solstice
Código de producto. 15671570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671570 250 g 250 g
15681570 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15671570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 17836250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    268.96€ / 250 g
    Ahorro 107.04€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para HPLC,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Información de solubilidad Soluble en agua 0,1 g/mL a 25 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado HPLC
Nombre del producto
  • Ammonium acetate