Learn More
Acetato de amonio-d7, CDN
Código de producto. 30313712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30313712 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313712 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND59695G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate-d7
CAS 194787-05-8
Fórmula molecular C2 D3 O2 . D4 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetic-d3 acid-d, ammonium-d4 salt (9 CI), Ammonium-d4 acetate-d3, Ammonium acetate-d7, Ammonium acetate D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[O-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC tetradeuterioazanio;2,2,2-trideuterioacetato
Peso molecular (g/mol) 84.126
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.092 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity