Learn More
Acetato de amonio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10203900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10203900 250 g Jarra para polvos de plástico 250 g
10365260 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10518610 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10203900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3440/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.20€
    40.60€ / 250 g
    Ahorro 9.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
C2H7NO2, número CAS-631-61-8, 500 g, blanco, 77,08 g/mol, 114 grados C, 13066, tarro de plástico para polvo, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Especificaciones
Punto de fusión 114 °C
Color Blanco
pH 7
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,08g/mol
Forma física Sólido