Descripción
- El acetato de amonio, ultrapuro, es para aplicaciones que requieren un control estricto del contenido elemental.
- El acetato de amonio es un reactivo ampliamente utilizado en biología molecular y cromatografía.
- Entre sus aplicaciones se incluyen la purificación y precipitación del ADN y la cristalización de proteínas.
- El acetato de amonio se utiliza habitualmente en el análisis de HPLC y MS de diversos compuestos, como oligosacáridos, proteínas y péptidos.
- El acetato de amonio también se utiliza para la electroforesis capilar no acuosa-espectrometría de masas (NACE-MS) de péptidos lipofílicos y fármacos terapéuticos.
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | ≥ 97% |
| Nombre del producto químico o material | Acetato de amonio |
| CAS | 631-61-8 |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Densidad | 1.17 a los 68 °F |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77,1 |
| Punto de fusión | 237.2 °F |
| Fórmula molecular | C2H7NO2 |
| Pureza | Ultrapuro |
| Cantidad | 500 g |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.