Learn More
Acetato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477807 250 g 250 g
11467807 1000 g 1000 g
11487807 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16343.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de amonio se utiliza ampliamente como catalizador en la condensación de Knoevenagel. Es la fuente primaria de amoníaco en la reacción de Borch en la síntesis orgánica. Se utiliza con agua destilada para hacer un reactivo precipitante de proteínas. Actúa como tampón para la espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI) de proteínas y otras moléculas, y como fases móviles para la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). A veces se utiliza como agente descongelante biodegradable y como regulador de acidez en los aditivos alimentarios.
Solubilidad
soluble en agua, metanol, acetona y amoníaco líquido.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium acetate
Punto de fusión ∼114°C (decomposition)
Densidad 1.17
Punto de ebullición (decomposition)
Temperatura de inflamación 136°C (277°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH3COONH4
Cantidad 250 g
Beilstein 4186741
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,495
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..