Learn More
7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonato de amonio, TRC
Código de producto. 30333257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333257 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30333257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6340001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Fórmula molecular C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMILES N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Nombre IUPAC azano; ácido 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 235.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0063