Learn More
Solución de hidróxido de amonio-15N ~14 N en H2O , 98 % atómico 15N, TRC
Código de producto. 30340530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30340530 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634036500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium-15N hydroxide
CAS 62948-80-5
Fórmula molecular H515NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ammonium hydroxide ((15NH4)(OH)) (9CI), Ammonium-15N hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
SMILES [15NH4+].[OH-]
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 36.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.0341
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14 N