Learn More
Bromuro de amonio-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium-15N Bromide |
| CAS | 39466-31-4 |
| Fórmula molecular | BrH415N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1 |
| SMILES | [15NH3].Br |
| Nombre IUPAC | azano;bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 98.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.9497 |