Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctano-1-sulfonato de amonio (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctane-1-sulfonate |
| CAS | 29081-56-9 |
| Fórmula molecular | C8H4F17NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-Octanesulfonic acid ammonium salt (1:1), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-Octanesulfonic acid ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorooctylsulfonate, EF 104, Eftop EF 104, FC 93, Fluorad FC 93, Perfluorooctanesulfonic acid, ammonium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8HF17O3S.H3N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);1H3 |
| SMILES | N.O[S](=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | azanio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 517.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.964 |