Learn More
Deuteróxido de amonio-d4, TRC
Código de producto. 30337813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337813 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6340221G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammoninum-d4 Deuteroxide
CAS 12168-30-8
Fórmula molecular D5NO
Cantidad 1 g
Sinónimo Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5
Fórmula InChI InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 40.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.0685