Descripción
p>En el agua del acuario, el amonio se produce por la descomposición bacteriana de los alimentos no consumidos y de la materia vegetal, así como de los desechos de los peces. Aunque el amonio es un nutriente importante para las plantas, puede convertirse en amoníaco, que es tóxico para los peces. El análisis de la presencia de amonio proporciona información importante sobre la calidad del agua del acuario. Si se detecta amonio, debe realizarse un cambio parcial de agua. Si es necesario, debe reducirse el nivel de pH del agua para evitar una peligrosa acumulación de amoníaco.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Amoníaco (NH4+) |
| Color | Amarillo brillante a azul |
| Formato | Tira reactiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del amoníaco en el agua del acuario |
| Graduaciones | 0 - 0,5 - 1 - 3 - 6 mg/l NH4+ |
| Incluye | Caja |
| Nº de pruebas | 25 |
| Cantidad | 1 unidad |
| temp | 0 - >6 mg/l |
| Tamaño | 7 x 60 mm |
| Mostrar más |