Learn More
Estándar de amoníaco: NH3 a 100 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de amoníaco: NH3 a 100 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Métodos | Cromatografía Iónica/Química Húmeda |
| Nombres de analitos o componentes | Ammonia |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | H3 N |
| Sinónimo | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| Nombre IUPAC | azano |
| Mostrar más |