Learn More
CHEMetrics Solución estabilizadora de amoníaco
Código de producto. 11791244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 10mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11791244 6 x 10mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 11791244 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor A1500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
El paquete incluye solución suficiente para al menos 200 pruebas.
Especificaciones
Analitos Amoníaco
Formato Líquido
Cantidad 6 x 10mL
Tipo Solución estabilizadora de amoníaco
compliance-icons
Nombre del producto
  • stabalizer solution pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,diethylene glycol,potassium sodium tartrate