Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonia Solution |
| Nombre de nota | Fuerte |
| CAS | 7664-41-7 |
| Forma física | Líquidos |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1L = 0.90kg |
| Fórmula molecular | H3N |
| Número MDL | MFCD00011418 |
| Sinónimo | ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
| Mostrar más |