Learn More
Solución de amoníaco, 7 N en metanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15645700 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15645700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15635700 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645700 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4991451L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
7 N en metanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Peso molecular (g/mol) 17.03
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia solution
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NH3
Número UN UN3286
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Nombre IUPAC azano
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7N in methanol
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.779g/mL at 25°C