Learn More
Ammonia solution, 2.0 M in methanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694110 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
2 L
4 x 100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
800 ml
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15694110 4 x 100 mL Glass Bottle paquete de 4
15674110 100 mL Glass Bottle 100 ml
15604120 800 mL Glass Bottle 800 ml
15684110 2 L Glass Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15694110 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3414284X100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2.0 M in methanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-41-7 , 67-56-1
Fórmula molecular H3N
Peso molecular (g/mol) 17.03
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Nombre IUPAC amoníaco
SMILES N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia solution
Nombre de nota 2.0 M in methanol
% máx. CAS 96.5940%, 3.4060%
Cantidad 4 x 100 mL
Fórmula lineal NH3
Número UN UN1992
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Glass Bottle
Densidad 0.787 g/mL at 25 °C