Learn More
Solución de amoníaco al 20-22 %, Optima™, para el análisis de ultratrazas elementales, Fisher Chemical™
Código de producto. 11944131 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11944131 250 mL 250 ML
11954131 500 mL 500 ML
11934131 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11944131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A470250
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de amoníaco al 20-22 %, Optima™, para el análisis de ultratrazas elementales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Número MDL 66650
Presión de vapor 500 hPa 50
Densidad del vapor 0.59
pH 13.6
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.